80424
Di(N-succinimidyl) glutarate
≥97.0% (CHN)
Sinônimo(s):
DSG
Ensaio
≥97.0% (CHN)
forma
lumps
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C13H14N2O8/c16-8-4-5-9(17)14(8)22-12(20)2-1-3-13(21)23-15-10(18)6-7-11(15)19/h1-7H2
chave InChI
LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3