Documentos Principais
880152P
Avanti
DSG-PEG 2000
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Distearoyl-rac-glycerol-PEG2K
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C130H258O50
Número CAS:
Peso molecular:
2621.41
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (880152P-1g)
pkg of 5 × 1 g (880152P-5G)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOC
chave InChI
ZQIKJHCDBCYCSN-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (880152P-1g)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (880152P-5g)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Stabilized plasmid--lipid particles containing PEG-diacylglycerols exhibit extended circulation lifetimes and tumor selective gene expression
Ambegia E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1669(2), 155-163 (2005)
Adam Zmysłowski et al.
Food chemistry, 329, 127132-127132 (2020-06-07)
It has been proven that at increased temperature, sterols can undergo various chemical reactions e.g., oxidation, dehydrogenation, dehydration and polymerisation. The objectives of this study are to prove the existence of dimers and to quantitatively analyse the dimers (3β,3'β-disteryl ethers).