Documentos Principais
JKA7014
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
4arm-PEG5K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 5,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
4arm PEG SCM (4arm PEG NHS Ester). Hydrogel PEG. This is the activated form of 4ARM-COOH.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Santi, D.V., et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(6) (2014)
Cencer, M., et al.
Biomacromolecules (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7014-1G4061833867150