76245
Atto 655 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
Extensão da rotulagem
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorção UV
λ: 650.0-656.0 nm Amax
adequação
suitable for coupling to amines
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC1CC([N+](=C3C1=CC4=Nc5c(cc6c(c5)CCCN6CC)OC4=C3)CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(C)C
InChI
1S/C31H36N4O8S/c1-4-33-11-5-7-19-13-22-26(15-24(19)33)42-27-16-25-21(14-23(27)32-22)20(18-44(39,40)41)17-31(2,3)34(25)12-6-8-30(38)43-35-28(36)9-10-29(35)37/h13-16,20H,4-12,17-18H2,1-3H3
chave InChI
SPDKWNQUMMQOKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescent Labeling of Peptides
Conteúdo relacionado
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies