93711
Atto 655
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
transmitância
254 nm
655 nm
fluorescência
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorção UV
λ: 652-658 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H33N3O6S/c1-4-29-9-5-7-17-11-20-24(13-22(17)29)36-25-14-23-19(12-21(25)28-20)18(16-37(33,34)35)15-27(2,3)30(23)10-6-8-26(31)32/h11-14,18H,4-10,15-16H2,1-3H3,(H-,31,32,33,34,35)
chave InChI
FOYVTVSSAMSORJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atto 655 shows a molar extinction of 110,000 and QY of 30% in water (50% in ethanol). Decay time is 1.9 ns.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3