97875
Atto 647
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPCE)
forma
powder
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
transmitância
254 nm
647 nm
fluorescência
λex 643 nm; λem 665 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorção UV
λ: 645-651 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3