Documentos Principais
02175
Supelco
NTA - Atto 647 N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE)
Sinônimo(s):
Atto 647 N - Nitrilotriacetic acid, complexed to Ni2+ - ion, Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
About This Item
Código UNSPSC:
12171501
NACRES:
NA.32
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (HPCE)
fluorescência
λex 647 nm; λem 669 nm in PBS
adequação
suitable for fluorescence
método de detecção
fluorometric
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
find more information here
Aplicação
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
Informações legais
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)