Documentos Principais
94159
Supelco
NTA - Atto 550
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (sum of isomers, HPCE)
Sinônimo(s):
Atto 550 - Nitrilotriacetic acid, complexed to Ni2+ - ion, Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
NACRES:
NA.32
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (sum of isomers, HPCE)
Formulário
lumps
fluorescência
λex 554 nm; λem 576 nm in PBS with 0.08% sodium azide
adequação
suitable for fluorescence
método de detecção
fluorometric
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)
Artigos
Ni-NTA-Atto Conjugates