N0128
Nitrilotriacetic acid disodium salt
Sigma Grade, ≥99%
Sinônimo(s):
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Triglycollamic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
Sigma Grade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.2Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
RHPXYIKALIRNFA-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Advertência
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?