56759
Atto 425
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
(Report result)
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
transmitância
254 nm, >90%
425 nm, >90%
fluorescência
λex 440 nm; λem 484 nm
λ
in PBS, pH 7.4
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorção UV
λ: 423-429 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C22H27NO6/c1-5-28-20(26)16-10-14-9-15-13(2)12-22(3,4)23(8-6-7-19(24)25)17(15)11-18(14)29-21(16)27/h9-11,13H,5-8,12H2,1-4H3,(H,24,25)
chave InChI
WNDDWSAHNYBXKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?