53404
Atto 465 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
Absorção UV
λ: 454-460 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O.Nc1ccc2C=C3C=CC(=N)C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1
InChI
1S/C21H20N4O4.ClHO4/c22-15-5-3-13-10-14-4-6-16(23)12-18(14)24(17(13)11-15)9-1-2-21(28)29-25-19(26)7-8-20(25)27;2-1(3,4)5/h3-6,10-12,22H,1-2,7-9,23H2;(H,2,3,4,5)
chave InChI
NROCSLJOXCQUHR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescent Labeling of Peptides