94640
DL-Valine
ReagentPlus®, ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
(±)-α-Aminoisovaleric acid, DL-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.0% (NT)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
295 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1