96840
H-Lys(Z)-OH
≥99.0% (NT), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Nε-Z-L-lysine, N6-Carbobenzyloxy-L-lysine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
H-Lys(Z)-OH, ≥99.0% (NT)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
259 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
chave InChI
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?