Documentos Principais
47577
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Z)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-Nε-Z-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H30N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
502.56
Beilstein:
3578530
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −10±2°, c = 2% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
110-120 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H30N2O6/c32-27(33)26(16-8-9-17-30-28(34)36-18-20-10-2-1-3-11-20)31-29(35)37-19-25-23-14-6-4-12-21(23)22-13-5-7-15-24(22)25/h1-7,10-15,25-26H,8-9,16-19H2,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,33)/t26-/m0/s1
chave InChI
KRULQRVJXQQPQH-SANMLTNESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Boc-Lys-OH ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
15456
Boc-Lys-OH
Boc-Lys-OH 99%
Sigma-Aldrich
359688
Boc-Lys-OH