Documentos Principais
778222
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys-OH
98%
Sinônimo(s):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-D-lysine, Nα-Boc-D-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
246.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]22/D -24°, c = 0.5% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
205-210 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCCCN)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1
chave InChI
DQUHYEDEGRNAFO-MRVPVSSYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)