379735
Sodium oxalate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Analytical procedures and methods validation for oxalate content estimation: Validates methods for estimating oxalate content, using sodium oxalate as a reducing agent in various analytical procedures (D Karamad et al., 2019).
- High-efficiency cathode sodium compensation for sodium-ion batteries: Explores the use of sodium oxalate in enhancing the performance of sodium-ion batteries (YB Niu et al., 2020).
- Solubility of sodium oxalate in Concentrated electrolyte solutions: Discusses the solubility characteristics of sodium oxalate in various electrolyte solutions at different temperatures (G Hefter, A Tromans, PM May, 2018).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?