399124
Potassium permanganate
ACS reagent, ≥99.0%, low in mercury
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.005% N compounds
≤0.2% insolubles
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
solubilidade
water: soluble 63.8 g/L at 20 °C(lit.)
acetone: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
traços de ânion
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
Hg: ≤0.05 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
chave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used as an oxidant in:
- The reduction of polycyclic aromatic hydrocarbons found in coal tar pitches (CTPs).
- Oxidation of decabromodiphenyl ether in sulfuric acid medium.
- Oxidative cleavage of oximes to the corresponding carbonyl compounds potassium permanganate supported on kieselguhr.
- Oxidation of progestagens.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?