223433
Sodium oxalate
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
descrição
neutrality passes test
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
Impurezas
hot H2SO4, passes test (darkened)
≤0.005% insolubles
perda
≤0.01% loss on drying
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?