223425
Potassium oxalate monohydrate
ACS reagent, 99%
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
descrição
neutrality passes test
Ensaio
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
Formulário
crystals or chunks
Impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.01% insolubles
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
solubilidade
H2O: 10%
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?