Documentos Principais
PX1535
Supelco
Potassium Oxalate, Monohydrate
Sinônimo(s):
Potassium Oxalate
About This Item
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98.5-101.0%
forma
crystals
Impurezas
≤0.001% Iron (Fe)
≤0.002% Ammonium (NH4)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.01% Insoluble matter
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.02% Sodium (Na)
cor
white
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
>138 °C (decomposes before melting)
solubilidade
392 g/L (anhydrous substance)
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Ammonium (NH4):0.002% max
Assay:98.5-101.0%
Chloride (Cl):0.002% max
Color:White
Form:Crystals
Heavy metals (as Pb):0.002% max
Insoluble matter:0.01% max
Iron (Fe):0.001% max
Neutrality:To pass test
Sodium (Na):0.02% max
Substances darkened by hot sulfuric acid:To pass test
Sulfate (SO4):0.01% max
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1