311006
Potassium chromium(III) oxalate trihydrate
98%
Sinônimo(s):
Potassium tris(oxalato)chromate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
Formulário
crystalline
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Cr](OC(=O)C([O-])=O)OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/3C2H2O4.Cr.3K.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;;;3*1H2/q;;;+3;3*+1;;;/p-6
chave InChI
OPOKJTVMNOKKQO-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?