73139
Oxalate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L oxalate in water (nominal concentration)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
concentração
1000 mg/L oxalate in water (nominal concentration)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicação
- Research-grade Oxalate Standard for biochemical analysis: The study on the determination of ions in Caenorhabditis elegans by ion chromatography highlighted the use of oxalate standards to achieve precise ion quantification, essential for biochemical and physiological research, demonstrating the versatility of oxalate IC standards in complex biological matrices (Varão Moura et al., 2022).
Ligação
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)