95126
Triethylene glycol
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Triglycol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.2 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
viscous liquid
temperatura de autoignição
699 °F
Lim. expl.
9.2 %
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.01% peroxides (as H2O2)
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pb
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
−7 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCCO
λ
50 mg/mL in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
chave InChI
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
330.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
166 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Protocolos
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%