Documentos Principais
523933
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylstyrene
contains ≤100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor, 93%
Sinônimo(s):
1-tert -Butyl-4-vinylbenzene, p -tert -Butylstyrene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H4CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
160.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
93%
contém
≤100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
91-92 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
chave InChI
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
4-Vinylanisole 97%
Sigma-Aldrich
141003
4-Vinylanisole
Global Trade Item Number
SKUGTIN
523933-250ML4061832549293
523933-1L4061837831676