184675
3-Methylstyrene
99%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
3-Vinyltoluene
Ensaio
99%
forma
liquid
contém
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
pb
170-171 °C (lit.)
pf
−82-−81 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h3-7H,1H2,2H3
chave InChI
JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?