Documentos Principais
219452
Sigma-Aldrich
3-Fluorostyrene
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHC6H4F
Número CAS:
Peso molecular:
122.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
p.e.
30-31 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
chave InChI
ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)