389471
Ethyltriphenylphosphonium iodide
95%
Sinônimo(s):
ETPPI, Phenylphosphonium ethyl iodide
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
164-168 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- An efficient catalyst for N,N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates.
- A phase transfer catalyst for the synthesis of 3-hydroxyflavones from chalcones via Algar−Flynn−Oyamada synthesis.
- Synthesis of diarylmethine derivatives, phosphonium salts, and bismuth(III) polynuclear halide complexes
- Asymmetric hydrogenation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?