226432
Methyltriphenoxyphosphonium iodide
96%
Sinônimo(s):
Triphenyl phosphite methoiodide
About This Item
Fórmula linear:
CH3P(I)(OC6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
452.22
Beilstein:
3580189
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
142-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[P+](Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C19H18O3P.HI/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Used in the transformation of the 5′-hydroxyl group in nucleosides to the 5′-deoxy-5′-iodo group.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1795-1795 (1993)