Documentos Principais
293059
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,3-Diethyl propanedioate-2,2-d2
About This Item
Fórmula linear:
CD2(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
162.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4134 (lit.)
p.e.
199 °C (lit.)
pf
-51--50 °C (lit.)
densidade
1.068 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2
chave InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-BFWBPSQCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)