Documentos Principais
809314
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D5H29O5
Peso molecular:
371.52
Número CE:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solution
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@@](CCC3C2[C@@H](O)C[C@@]4(C)C3CC[C@]4(O)C(CO)=O)([H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])C1
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,16+,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
chave InChI
AODPIQQILQLWGS-TVXJZUOPSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)