615595
Maleic acid-2,3-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
137-140 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C(=C(/[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-PBKRRWIGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)