Documentos Principais
670120
Millipore
UDP-α-D-Glucose, Disodium Salt
Donor substrate for glucosyltransferases. A key intermediate in the biosynthesis of glycogen.
Sinônimo(s):
UDP-α-D-Glucose, Disodium Salt, UDPG, Uridine-5ʹ-diphosphoglucose, 2Na, UDP-Glc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22N2O17P2 · 2Na
Número CAS:
Peso molecular:
610.27
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Ensaio:
≥80% (HPLC)
Formulário:
solid
solubilidade:
water: soluble
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
PKJQEQVCYGYYMM-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Donor substrate for glucosyltransferases. A key intermediate in the biosynthesis of glycogen.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Nuttall, F.Q., et al. 1988. Am. J. Med. 85, 77.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3