Documentos Principais
670111-M
Millipore
UDP-α-D-Galactose, Disodium Salt
A donor substrate for galactosyltransferases used in the biosynthesis of galactose-containing oligosaccharides. Decreased red blood cell levels of UDP-Gal are found in patients with maple syrup urine disease or phenylketonuria.
Sinônimo(s):
UDP-α-D-Galactose, Disodium Salt, UDP-Gal, Uridine-5ʹ-diphosphogalactose, 2Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22N2O17P2 · 2Na
Número CAS:
Peso molecular:
610.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)[n]3[c]([nH][c](cc3)=O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8+,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;/m1../s1
chave InChI
PKJQEQVCYGYYMM-QKYKBPIOSA-L
Descrição geral
A donor substrate for galactosyltransferases used in the biosynthesis of galactose-containing oligosaccharides. Decreased red blood cell levels of UDP-Gal are found in patients with maple syrup urine disease or phenylketonuria.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Outras notas
Stults, C.L., et al. 1999. Glycobiology 9, 661.
Gibson, J.B., et al. 1996. Am. J. Clin. Nutr. 63, 704.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3