Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
G0380
Sigma-Aldrich
αα-D-Galactose 1-fosfato
Type II, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
αα-D-Galactopiranosil 1-fosfato
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11K2O9P · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
426.39
Beilstein:
3922740
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
bovine milk
tipo
Type II
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.5 mol % glucose 1-phosphate.
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
traços de cátion
K: 20.4-26.1% (anhydrous)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.5H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;;;;;;/m1......./s1
chave InChI
ZYBRMLNCQMITLC-JFYWUTKTSA-L
Aplicação
αA α-D-galactose 1-fosfato pode ser usada na via de Leloir da pesquisa sobre o metabolismo da galactose para estudar o processo de formação da UDP-galactose (UDP-Gal) via UDP-glicose:α-D-galactose-1-fosfato uridililtransferase(s) (EC 2.7.7.12). Ela pode ser usada para identificar, caracterizar e estudar as funções da(s) galactose-1-fosfato uridililtransferase(s).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Intermediário metabólico na interconversão de glicose e galactose. Também envolvida no metabolismo da galactose e no metabolismo de açúcar de nucleotídeos
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)