Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
U4625
Sigma-Aldrich
Uridina 5′-difosfoglicose
≥98%
Sinônimo(s):
UDP-Glc, UDPG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22N2Na2O17P2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
610.27 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Ensaio
≥98%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na.H2O/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;;/m1.../s1
chave InChI
SRHFBUUOPANXBG-WSIJJEQHSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
O difosfato de uridina-glicose (UDP-glicose) é um precursor do glicogênio. A transferência de glicose de UDP-glicose para a crescente cadeia de glicogênio é catalisada pela enzima glicogênio sintase. A enzima difosfato de uridina galactose-4-epimerase catalisa a formação de UDP-glicose a partir de UDP-galactose.
Aplicação
O sal dissódico de uridina 5′-difosfoglicose hidratado de Saccharomyces cerevisiae foi usado como um substrato
  • para a atividade da enzima PpIRX10 de Arabidopsis thaliana
  • em ensaio radiométrico de glicosiltransferases (GT)
  • em ensaio de difosfato de uridina-glicose (UDP-Glc) 4-epimerase em amostras de Arabidopsis thaliana
Ações bioquímicas/fisiológicas
O difosfato de uridina glicose (UDP-glicose) é um mediador essencial das vias metabólicas celulares. Na levedura, os altos níveis de trealose e glicogênio favorecem o aumento dos níveis de UDP-glicose.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Distinct properties of the five UDP-D-glucose/UDP-D-galactose 4-epimerase isoforms of Arabidopsis thaliana
Barber C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(25), 17276-17285 (2006)
Hypoglycemia as a Pathological Result in Medical Praxis
Type 1 Diabetes Complications (2011)
A quaternary mechanism enables the complex biological functions of octameric human UDP-glucose pyrophosphorylase, a key enzyme in cell metabolism
Fuhring J, et al.
Scientific Reports, 5, 9618-9618 (2015)
Radiometric and spectrophotometric in vitro assays of glycosyltransferases involved in plant cell wall carbohydrate biosynthesis
Brown C, et al.
Nature Protocols, 7(9), 1634-1634 (2012)
Unravelling evolutionary strategies of yeast for improving galactose utilization through integrated systems level analysis
Hong KK, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108(29), 12179-12184 (2011)
Artigos
The presence of multiple functional groups and stereocenters in complex carbohydrates makes them challenging targets for the organic chemist.
Glycosyltransferases were initially considered to be specific for a single glycosyl donor and acceptor, which led to the one enzyme-one linkage concept. Subsequent observations have refuted the theory of absolute enzymatic specificity by describing the transfer of analogs of some nucleoside mono- or diphosphate sugar donors.