A0627
Adenosine-5′-diphosphoglucose disodium salt
≥93%
Sinônimo(s):
ADP, ADP-Glucose, ADP-glc, ADPG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
Ensaio
≥93%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C16H25N5O15P2.2Na/c17-13-7-14(19-3-18-13)21(4-20-7)15-11(26)9(24)6(33-15)2-32-37(28,29)36-38(30,31)35-16-12(27)10(25)8(23)5(1-22)34-16;;/h3-6,8-12,15-16,22-27H,1-2H2,(H,28,29)(H,30,31)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,15-,16?;;/m1../s1
chave InChI
GZBIVALVIPYODS-UQGWVDHFSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3