A0752
Adenosine 5′-diphosphoribose sodium salt
≥93%
Sinônimo(s):
ADPR, ADP-Ribose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast (candida utilis)
Nível de qualidade
Ensaio
≥93%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C3O
InChI
1S/C15H23N5O14P2.Na.H/c16-13-9-14(18-4-17-13)20(5-19-9)15-12(26)11(25)8(33-15)3-32-36(29,30)34-35(27,28)31-2-7(23)10(24)6(22)1-21;;/h1,4-8,10-12,15,22-26H,2-3H2,(H,27,28)(H,29,30)(H2,16,17,18);;
chave InChI
NWPVXDZLQTURKI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- to give a range of nicotinamide adenine dinucleotide (NADH)
- oxidation rates for the respiratory complex (CI/CIII/CIV)
- CI/alternative(AOX) pathway
- to measure poly(ADP-ribose) glycohydrolaseactivity
- poly(ADP-ribose) (PAR) binding competition assay
- oxidase (AOX) pathway
- to measure poly(ADP-ribose) glycohydrolase activity
- poly(ADP-ribose) (PAR) binding competition assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3