T2751
D-(−)-Tagatose
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
D-lyxo-2-Hexulose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]25/D -6.5 to -5.0 °, c = 1% (w/v) in water
doçura
0.9 × sucrose
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3