607851
L-Glutamic acid-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopentanedioic acid-13C5,15N, 13C and 15N Labeled L-glutamic acid, Glu-13C5,15N
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
205 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-UFLWJPECSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?