588695
L-Asparagine-13C4 monohydrate
98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, (S)·-·(+)·-·2-·Aminosuccinamic acid-13C4, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, L-Aspartic acid 4-amide-13C4 monohydrate, 13C Labeled asparagine
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
pf
233-235 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].N[13C@@H]([13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-KFYBRNFPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)