Documentos Principais
609277
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
GABA-15N
About This Item
Fórmula linear:
H215N(CH2)3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
104.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
195 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i5+1
chave InChI
BTCSSZJGUNDROE-HOSYLAQJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)