Documentos Principais
753122
Sigma-Aldrich
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide)
95%
Sinônimo(s):
Ca(NTf2)2, Calcium triflimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4CaF12N2O8S4
Número CAS:
Peso molecular:
600.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ca]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ca/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
chave InChI
WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) also known as Calcium triflimide (Ca(NTf2)2), is widely employed as a Lewis acid catalyst in organic synthesis. It facilitates a range of transformations, including Friedel-Crafts alkylation and sulfonamide synthesize.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)