B102202
Butyl sulfone
99%
Sinônimo(s):
Dibutyl sulfone
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]2SO2
Número CAS:
Peso molecular:
178.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
287-295 °C (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCS(=O)(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18O2S/c1-3-5-7-11(9,10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
AIDFJGKWTOULTC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B102202-100G | |
B102202-25G | 4061833420201 |