901695
Lithium tetrafluoroborate
≥98%, acid <200 ppm, anhydrous
Sinônimo(s):
Lithium borofluoride, Lithium fluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
293-300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
chave InChI
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
- These electrolyte solutions have extremely low water content; Please handle under inert and moisture free environment (glove box).
- Keep away from heat, sparks and flame. Avoid moisture, strong acid, strong alkalis, and oxidizing agents. Avoid skin and eye contact from product. Highly toxic and corrosive gases (HF) are generated by reaction with moisture os use only under inert gas atmosphere.
- Please handle under inert and moisture free environment.
Storage:
Keep containers away from heat, humidity, direct sunlight and ignition source. Keep containers tightly closed in a cool dry and well-ventilated place. Do not store with strong oxidizing agents.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)