Key Documents
729477
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li tetrafluoroborate
95 atom % 6Li
Sinônimo(s):
Lithium-6Li fluoroborate
About This Item
Fórmula linear:
6LiBF4
Número CAS:
Peso molecular:
92.82
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 6Li
forma
solid
pf
293-300 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M-1
cadeia de caracteres SMILES
[6Li][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1/i;1-1
chave InChI
UFXJWFBILHTTET-HCMAANCNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2