697559
Lithium-6Li hexafluorophosphate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
6LiPF6
Número CAS:
Peso molecular:
150.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
200 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M-1
cadeia de caracteres SMILES
[6Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1/i;1-1
chave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-HCMAANCNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?