Documentos Principais
729485
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li perchlorate
95 atom % 6Li
About This Item
Fórmula linear:
6LiClO4
Número CAS:
Peso molecular:
105.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Formulário
crystals
pf
236 °C (lit.)
alteração de massa
M-2
cadeia de caracteres SMILES
[6Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1/i;1-1
chave InChI
MHCFAGZWMAWTNR-HCMAANCNSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)