Documentos Principais
704962
Sigma-Aldrich
4-Iodonitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1-Iodo-4-nitrobenzene-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H4INO2
Número CAS:
Peso molecular:
254.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
171-173 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
SCCCFNJTCDSLCY-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)