Documentos Principais
701734
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-d5
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Pentadeuterobromobenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6D5Br
Número CAS:
Peso molecular:
162.04
Beilstein:
1866602
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
grau
reagent grade
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5585 (lit.)
p.e.
156 °C
53 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
1.538 g/mL at 25 °C
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
electronics
pharmaceutical
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Calixarenes. 5. Dynamic NMR characteristics of p-tert-butylcalix [4]-arene and p-tert-butylcalix [8] arene.
Gutsche CD and Bauer LJ.
Tetrahedron Letters, 22(48), 4763-4766 (1981)
Optical constants, and vibrational assignment of liquid bromobenzene-d5 between 4000 and 400cm-1 at 25? C.
Keefe CD and Donovan LA.
Journal of Molecular Structure, 597(1), 259-268 (2001)