Documentos Principais
935913
Sigma-Aldrich
Lithium tetrafluoroborate
greener alternative
Technipur®, ultra dry, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium borofluoride, Lithium fluoroborate
About This Item
Fórmula linear:
LiBF4
Número CAS:
Peso molecular:
93.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Ensaio:
99.99% trace metals basis
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
293-300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
chave InChI
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This product serves as an electrolyte with excellent ionic conductivity and is commonly used in the production of lithium-ion batteries, thus it has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Aplicação
Lithium tetrafluoroborate (LiBF4 ) is used as a solid composite electrolyete for lithium ion batteries. High ionic conductivity, greater thermal stability makes it a good candidate for battery electrolyte.
Informações legais
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)